Learn More
SI Analytics™ Resistance Thermometer with Screw Plug Head
Codice prodotto. 10747301 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-30°C to +135°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
10747301 -30°C to +135°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10747301 Fornitore SI Analytics™ N. del fornitore 285119162
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Features a glass shaft and Pt 100 sensor
  • Screw plug head
  • Type W 2081
  • Glass shaft
  • Sensor Pt 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro sonda (sistema metrico) 12 mm
Include with Screw Plug Head, Type W 2081, Sensor Pt 100
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Resistance thermometer
Temperature Range (Metric) -30°C to +135°C