Learn More
Resmetirom, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200097323
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16487747
Marca: Medchem Express HY12216
MedChemExpress Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.
Resmetirom (MGL-3196) is a highly selective thyroid hormone receptor β (THR-β) agonist with an EC50 value of 0.21 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Resmetirom
CAS 920509-32-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H12Cl2N6O4
Quantità 5 mg
Sinonimo MGL-3196 VIA-3196
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (71.23 mM)
SMILES N#CC1=NN(C2=CC(Cl)=C(OC(C=C3C(C)C)=NNC3=O)C(Cl)=C2)C(NC1=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 435.22
Peso formulazione 435.22
Percent Purity 98.02%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.