Learn More
Resorcinol, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | 109°C |
| Colore | Beige |
| pH | 4.4 |
| Punti di ebollizione | 281°C |
| Imballaggio | Glass Jar |
| Quantità | 250 g |
| Peso formulazione | 110.11g/mol |
| Forma fisica | Solid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Resorcinol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.