Learn More
Cytiva Colonne RESOURCE™ Q IEX
Codice prodotto. p-4907652 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
6 ml
Dimensione della confezione:
1mL
6mL
Codice prodotto. 10479944
Marca: Cytiva 17117701
Per purificazione di laboratorio su scala intermedia e lucidatura di biomolecole su larga scala, le colonne Cytiva Life Sciences™ RESOURCE™ IEX Q sono scambiatori anionici forti.
  • Rigid, monodispersed, spherical particles with controlled pore-size distribution offer excellent flow characteristics, sample loading of up to 25mg/mL and stability in organic solvents and pH extremes
  • Resource columns with 1mL bed volume have separation times of 3 minutes or less at 9.6mL/min. and approximately 20 min. using a peristaltic pump at 1mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Dynamic Capacity: 40-54 mg BSA/ml
Contenuto kit Connettori per apparecchiatura per cromatografia ad alta e bassa pressione e istruzioni
Materiale colonna PEEK
Matrix Polistirene/divinilbenzene
Portata >10 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) RESOURCE Q columns are prepacked with SOURCE 15Q, a strong anion exchanger for high resolution polishing purification of proteins at high flow rates.
Tipo di legante Ammonio quaternario
Content And Storage Da 4 °C a 30 °C, etanolo 20%
Diameter (Metric) Inner Column 6.4 mm
Volume (sistema metrico) 1 ml
Dimensione particelle 15μ m
pH 42412
Quantità 1 x 1 ml