Learn More
Cytiva Colonne RESOURCE™ S IEX
Codice prodotto. p-3676541 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
6 mL
Quantità:
1 x 1 ml
1 x 6 mL
Dimensione della confezione:
1mL
6mL
Codice prodotto. 10695565
Marca: Cytiva 17117801
Colonne preimpaccate RESOURCE per separazioni rapide. Le colonne Resource S IEX sono preimpaccate con Source 15S, uno scambiatore cationico forte per la purificazione di laboratorio su scala intermedia e la lucidatura di biomolecole su larga scala con la cromatografia a scambio ionico.
  • Rigid, monodispersed, spherical particles with controlled pore-size distribution offer excellent flow characteristics, sample loading of up to 25mg/mL and stability in organic solvents and pH extremes
  • Resource columns with 1mL bed volume have separation times of 3 minutes or less at 9.6mL/min. and approximately 20 min. using a peristaltic pump at 1mL/min.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione RESOURCE S
Contenuto kit Connettori per apparecchiatura per cromatografia ad alta e bassa pressione e istruzioni
Materiale colonna PEEK
Matrix Polistirene/divinilbenzene
Portata >10 ml/min.
Da utilizzare con (applicazione) RESOURCE S columns are prepacked with SOURCE 15S, a strong cation exchanger for high-resolution polishing purification of proteins, at high flow rates.
Tipo di legante Gruppo solfonato
Content And Storage Da 4 °C a 30 °C, acetato di sodio 0.2M in 20% di etanolo
Diameter (Metric) Inner Column 6.4 mm
Volume (sistema metrico) 1 ml
Dimensione particelle 15μ m
pH 42413
Quantità 1 x 1 ml