Learn More
REST Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | REST |
|---|---|
| Concentrazione | 0.4 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16831785
|
Proteintech
22242-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16821785
|
Proteintech
22242-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Transcriptional repressor which binds neuron-restrictive silencer element (NRSE) and represses neuronal gene transcription in non-neuronal cells. Restricts the expression of neuronal genes by associating with two distinct corepressors, mSin3 and CoREST, which in turn recruit histone deacetylase to the promoters of REST-regulated genes. Mediates repression by recruiting the BHC complex at RE1/NRSE sites which acts by deacetylating and demethylating specific sites on histones, thereby acting as a chromatin modifier.Specifica
| REST | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Human | |
| O54963, Q13127 | |
| 5978, 83618 | |
| REST Fusion Protein Ag17707 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| REST |
| 0.4 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| NRSF, REST, X2 box repressor, XBR | |
| REST | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |