Learn More
Thermo Scientific™ Tampone di strippaggio Restore™ Plus per western blot
Codice prodotto. p-4532077 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
30mL
500mL
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11829380
Marca: Thermo Scientific™ 46428
Edge
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Remove high-affinity antibodies from membranes so they can be reprobed and detected with chemiluminescent substrates.
Thermo Scientific™ Restore PLUS Western Blot Stripping Buffer is an advanced formula for removing bound primary and secondary antibodies from membranes so they can be reprobed and detected with chemiluminescent substrates.
Restore PLUS Buffer is an alternative formulation of the original Thermo Scientific Restore Western Blot Stripping Buffer. Restore PLUS Stripping Buffer was designed for use with antibodies that are difficult to remove from Western blots and require longer incubation times or incubation temperatures greater than 22°C with gentler formulations. High-affinity antibodies can be quickly and effectively stripped from Western blots at room temperature without removing transferred proteins, thereby allowing multiple reprobes of the target.
Highlights:
  • Ready and easy to use – no dilution necessary; no offensive odors; store at room temperature
  • Compatible – use on nitrocellulose and PVDF membranes, whether still wet or already dry; works with practically any blocking buffer, enzyme conjugate and chemiluminescent substrate
  • Cost effective – save valuable time and samples; strip blots effectively the first time
  • Robust yet gentle – transferred proteins remain viable; strip the same blot up to five times
  • Flexible – strip and reprobe to optimize antibody concentrations or to detect a new antigen with different antibodies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Western Blot Stripping Buffer
Metodo di rilevamento Chemiluminescence
Forma Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocellulose, PVDF
Product Line Restore
Quantità 30 ml
Content And Storage Upon receipt store at room temperature. Product shipped at ambient temperature.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • RESTORE PLUS WESTERN BLOT
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Anionic Surfactant ANIONIC SURFACT ( 1-3)