Learn More
IKA™ RET Control-Visc Hotplate Stirrer, Ambient to 340°C, Stainless Steel
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-200085123 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15236869
Marca: IKA™ 0005020000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stirring Range: 50 to 1700 rpm, Shape: Round, Size: 5.3 in. dia., Max. Sample Load: 5 g, Plug Type: EU-Style
  • BNC socket for connection of a pH electrode
  • Adjustable temperature control mode: rapid heating and very accurate temperature control
  • Dual sensor for simultaneous control of heat transfer fluid temperature and medium temperature
  • Timer and countdown functions
  • Display of viscosity change trend
  • Detached magnet detection
  • Intermittent operation
  • Several modes of operation available
  • Safety circuit adjustable from 50 to 380°C
  • Transparent protective cover included
  • Error code display for easy troubleshooting
  • Exact temperature and speed adjustment by means of digital display; even when function switched off
  • Suitable for unsupervised operation
  • Sealed casing (IP 42) ensures a long service life
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Stainless Steel
Tensione 100/115/220/240 V
Specifiche di sicurezza Safety circuit adjustable from 50 to 380°C, Digital display of the safety temperature limit
Funzioni di agitazione Magnetic stirrer with heating and integrated weighing function
Modello RET
Size 5.3 in. dia.
Altezza (sistema metrico) 85 mm
Temperatura (sistema metrico) Ambient to 340°C
Temperatura (sistema imperiale) Ambient to 644°F
Temperatura ambiente 5°C to 40°C
Altezza (sistema imperiale) 3.3 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 160 mm
Larghezza (sistema imperiale) 6.3 in.
Wattage 650 W
Peso (sistema imperiale) 6 lb.
Peso (sistema metrico) 2.7 kg
Tipo Stirring Hotplate
Forma Round
Carico campione max 5 kg
Tipo di spina EU
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 20 L
Stirring Range 50 to 1700 rpm
Display Digital