Learn More
Thermo Scientific™ Retention Gap Kits
Codice prodotto. 10301165 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Overall Length (Metric):
1 m
2 m
5 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 to 0.32 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Materiale:
Deactivated Silica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10301165
Marca: Thermo Scientific™ 260G498P
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Install a retention gap/guard column to your analytical column with a single kit.
Use Thermo Scientific™ Retention Gap Kits to conveniently install a retention gap/guard column to your analytical column. Each kit includes deactivated silica tubing, a miniunion, and five ferrules.
Includes:
  • Length of deactivated fused silica tubing
  • Mini-union
  • Five ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Guard Column (GC)
Tipo Retention Gap Kit
Include Tubing, Union, Ferrules
Da utilizzare con (applicazione) GC
Diametro (sistema imperiale) interno 0.013 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Overall Length (English) 6 ft. 7 in.
Overall Length (Metric) 2 m
Materiale Deactivated Silica