Learn More
EMP Entreprise Metallo Plastique™ Retention Tank with Platform
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 L
200 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed of 100% Polyethylene
- High chemical resistance
- High retention capacity
- Easy cleaning
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 100 L |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.