Learn More
EMP Entreprise Metallo Plastique™ Retention Tank with Platform
Codice prodotto. 11927695
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 L
200 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11927695
Marca: EMP Entreprise Metallo Plastique™ PFCP200006F
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Includes grating and platform. EMP Entreprise Metallo Plastique™ Retention Tray with Platform prevents workfloors from becoming hazardous and slippery.
  • Constructed of 100% Polyethylene
  • High chemical resistance
  • High retention capacity
  • Easy cleaning
Specifica
Capacità (sistema metrico) 200 L
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.