Learn More
EMP Entreprise Metallo Plastique™ Retention Tank with Platform
Codice prodotto. p-8010532
Encompass
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 L
200 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11917695
Marca: EMP Entreprise Metallo Plastique™ PFCP100006F
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes grating and platform. EMP Entreprise Metallo Plastique™ Retention Tray with Platform prevents workfloors from becoming hazardous and slippery.
  • Constructed of 100% Polyethylene
  • High chemical resistance
  • High retention capacity
  • Easy cleaning
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 L
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.