Learn More
Retinoic acid, 97%
Codice prodotto. p-7059407
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
0.5 g
2 g
Dimensione della confezione:
0.10g
0.50g
2g
Codice prodotto. 11485290
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044540.77
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
All-trans-retinol, Vitamin A, retinol is a fat-soluble vitamin that binds retinoid receptors within cells. | CAS: 302-79-4 | C20H28O2 | 300.44 g/mol
Retinoic acid is used in dermatology drugs. It is used in the treatment of psoriasis, ichthyosis, follicular keratosis, acne, lichen planus, verrucous epidermal nevus and lichen psoriasis. It is also employed in promoting the proliferation and differentiation of epithelial cells. In addition to this, it exhibits some preventive effect on skin cancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• All-trans-retinol, commonly known as Vitamin A, is a fat-soluble essential nutrient
• All-trans-retinol is involved in hormonal signaling via the retinoid receptors
• It is an important regulator of cell division and apoptosis
• Deficiency can lead to vision, bone, immune, and skin disorders
Applications
• Suitable for research on cell differentiation, embryonic development, immunology and more
• Laboratory grade quality, for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 302-79-4
Formula molecolare C20H28O2
Molecular Weight (g/mol) 300.44
Numero MDL MFCD00001551
InChI Key SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Sinonimo retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Retinoic acid
Punto di fusione 180°C to 182°C
Quantità 0.1 g
Beilstein 2057223
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,8165
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,acetate,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide,chloroform,methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water and ether.
IUPAC Name (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Peso formulazione 300.44
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Retinoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: all-trans-Retinoic acid