Learn More
Bochem™ Retort Clamp
Codice prodotto. 10075180
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10075180
Marca: Bochem™ 5480
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bochem™ Retort Clamp with a round, cork lined jaw.
  • Round
  • Cork lining
Specifica
Materiale Zinc-plated Steel
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Lunghezza (sistema metrico) 180 mm
Diameter (Metric) Inside 100 mm