Learn More
Brady™ Retractable Barrier Belt with Black Posts
Click to view available options
Colore:
Burgundy
Fluorescent Yellow
Green
Lunghezza (sistema metrico):
2 m
3.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For traffic control.
Specifica
Specifica
| Product Type | Stanchion |
| Alternate Part Number | ADAPT BK BARRIER BELT 3,7M 804329 DK RED |
| Colore | Burgundy |
| Materiale | Steel |
| Descrizione | Retractable Barrier Belt - 3.5 Meters with Black Posts |
| Da utilizzare con (applicazione) | Traffic Control |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.94 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Include | Retractable Barrier Belt (3.5 m) Black Posts |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.5 ft. |
| Vedi altri risultati |