Learn More
Brady™ Retractable Barrier Belt with Chrome Posts
Click to view available options
Colore:
Black
Red
Lunghezza (sistema metrico):
2 m
3.5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Traffic control barrier.
Specifica
Specifica
| Product Type | Stanchion |
| Alternate Part Number | ADAPT CHR BARRIER BELT 2M 804324 BLACK |
| Colore | Black |
| Materiale | Steel |
| Descrizione | Retractable Barrier Belt - 2 Meters with Chrome Posts |
| Da utilizzare con (applicazione) | Traffic Control |
| Altezza (sistema imperiale) | 3.94 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Include | Retractable Barrier Belt (2 m), Chrome Posts |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.6 ft. |
| Vedi altri risultati |