Learn More
Brady™ Etichette retroriflettenti ognitempo
Con le etichette B-584 altamente riflettenti è possibile. aumentare la sicurezza e la visibilità. Stampa etichette praticamente ovunque sia necessaria un’elevata visibilità con una compatta stampante per etichette palmare Brady.
Brand: Brady™ 170812
Description
- Versatili: ideali per applicazioni di sicurezza come quelle su personale, attrezzature antincendio e armadietti di pronto soccorso od ovunque sia necessaria una maggiore visibilità
- Robuste: resistono ad abrasioni, agenti atmosferici, solventi e temperature estreme
- Adesive: l'adesivo acrilico sensibile alla pressione resiste all'esposizione prolungata in condizioni difficili
- Durevoli: in grado di resistere all'esterno per 4-6 anni in media
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifications
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| Yellow | |
| Continuous | |
| Top | |
| Etichette | |
| Component and equipment labelling;Facility identification;General identification;Safety identification | |
| -40°C | |
| 1 Label(s) / Box | |
| 19.05 mm (W) x 6.10 m (L) | |
| -40°C to 70°C | |
| 0.14 mm | |
| 20 ft. | |
| 0,75in. | |
| 19.05 mm | |
| M4C-750-584-YL |
| 2011/65/EU, 2015/863 | |
| None | |
| Gloss | |
| Plastic | |
| Thermal Transfer | |
| Non-sterile | |
| BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510 | |
| M4C-750-584-YL | |
| 1 | |
| -40°F to 158°F | |
| 0.0055 in | |
| 19.05 mm (W) x 6.10 m (L) | |
| 6.10 m | |
| 19.05 mm | |
| 0.5 in. |