Learn More
Brady™ Etichette retroriflettenti ognitempo
Con le etichette B-584 altamente riflettenti è possibile. aumentare la sicurezza e la visibilità. Stampa etichette praticamente ovunque sia necessaria un’elevata visibilità con una compatta stampante per etichette palmare Brady.
42.20€ - 70.00€
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Rivestimento None
Lati stampabili Top
Print Technology Thermal Transfer
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Colore Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni (L x P) Colore Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
17981940
Vedere i documenti
Brady™
170809
12.70 mm (W) x 6.10 m (L) White BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
42.20€
pezzi 1
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17971950
Vedere i documenti
Brady™
170810
12.70 mm (W) x 6.10 m (L) Yellow BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
42.20€
pezzi 1
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17971930
Vedere i documenti
Brady™
170811
19.05 mm (W) x 6.10 m (L) White BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
49.15€
pezzi 1
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17931960
Vedere i documenti
Brady™
170812
19.05 mm (W) x 6.10 m (L) Yellow BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
49.15€
pezzi 1
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17801769
Vedere i documenti
Brady™
170935
25.40 mm (W) x 6.10 m (L) White BMP51, BMP53, M511, M510
56.10€
pezzi 1
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
17831759
Vedere i documenti
Brady™
170936
25.40 mm (W) x 6.10 m (L) Yellow BMP51, BMP53, M511, M510
56.10€
pezzi 1
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17861739
Vedere i documenti
Brady™
170937
38.10 mm (W) x 6.10 m (L) White BMP51, BMP53, M511, M510
70.00€
pezzi 1
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
Aggiungi al carrello
17851739
Vedere i documenti
Brady™
170938
38.10 mm (W) x 6.10 m (L) Yellow BMP51, BMP53, M511, M510
70.00€
pezzi 1
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Versatili: ideali per applicazioni di sicurezza come quelle su personale, attrezzature antincendio e armadietti di pronto soccorso od ovunque sia necessaria una maggiore visibilità
  • Robuste: resistono ad abrasioni, agenti atmosferici, solventi e temperature estreme
  • Adesive: l'adesivo acrilico sensibile alla pressione resiste all'esposizione prolungata in condizioni difficili
  • Durevoli: in grado di resistere all'esterno per 4-6 anni in media
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
None
Thermal Transfer
Component and equipment labelling;Facility identification;General identification;Safety identification
1 Label(s) / Box
-40°F to 158°F
0.0055 in
20 ft.
0.5 in.
2011/65/EU, 2015/863
Top
Etichette
-40°C
1
-40°C to 70°C
0.14 mm
6.10 m