Learn More
Brady™ Etichette retroriflettenti ognitempo
Con le etichette B-584 altamente riflettenti è possibile. aumentare la sicurezza e la visibilità. Stampa etichette praticamente ovunque sia necessaria un’elevata visibilità con una compatta stampante per etichette palmare Brady.
Marca:  Brady™ 170811
Codice prodotto. 17971930
  • 49.15€ / pezzi 1
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Versatili: ideali per applicazioni di sicurezza come quelle su personale, attrezzature antincendio e armadietti di pronto soccorso od ovunque sia necessaria una maggiore visibilità
  • Robuste: resistono ad abrasioni, agenti atmosferici, solventi e temperature estreme
  • Adesive: l'adesivo acrilico sensibile alla pressione resiste all'esposizione prolungata in condizioni difficili
  • Durevoli: in grado di resistere all'esterno per 4-6 anni in media
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
White
Continuous
Top
Etichette
Component and equipment labelling;Facility identification;General identification;Safety identification
-40°C
1 Label(s) / Box
19.05 mm (W) x 6.10 m (L)
-40°C to 70°C
0.14 mm
20 ft.
0,75in.
19.05 mm
M4C-750-584
2011/65/EU, 2015/863
None
Gloss
Plastic
Thermal Transfer
Non-sterile
BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
M4C-750-584
1
-40°F to 158°F
0.0055 in
19.05 mm (W) x 6.10 m (L)
6.10 m
19.05 mm
0.5 in.