Learn More
RETSCH Aluminum Cups for Pellet Press PP 25
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
32 mm
40 mm
Include:
1000 pieces
600 pieces
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Specifica
Specifica
| Tipo | Aluminum Cup |
| Diametro (sistema metrico) | 32 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pellet Press PP 25 |
| Include | 1000 pieces |
| Materiale | Aluminum |