Learn More
RETSCH Drying Container
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 L
3 x 0.3 L
Materiale:
Glass
Stainless Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Used for Fluid Bed Dryer TG 200
Specifica
Specifica
| Tipo | Drying Container |
| Capacità (sistema metrico) | 6 L |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fluid Bed Dryer TG 200 |