Learn More
RETSCH Mulini miscelatori MM 400: Vasi di macinazione
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Zirconium Oxide
Capacità (sistema metrico):
25 ml
35 mL
50 ml
Volume campione (sistema metrico):
10 mL
15 mL
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Misure e materiali assortiti
Specifica
Specifica
| Product Type | Vaso di macinazione |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.69 once |
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Tipo di chiusura | Parte superiore a vite |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la macinazione a prova di perdite |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Vibromulino MM 400 |
| Materiale | Acciaio inox |
| Dimensione particelle | 6 mm |
| Volume campione (sistema imperiale) | 0.7 once |
| Volume campione (sistema metrico) | 20 ml |