Learn More
RETSCH Mulini miscelatori MM 400: Vasi di macinazione
Codice prodotto. 10222962 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Zirconium Oxide
Capacità (sistema metrico):
25 ml
35 mL
50 ml
Volume campione (sistema metrico):
10 mL
15 mL
20 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10222962
Marca: RETSCH 01.462.0215
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per l'uso con i vibromulini MM 400
Assorted sizes and materials
Specifica
Product Type Grinding Jar
Capacità (sistema imperiale) 1.18 oz.
Capacità (sistema metrico) 35 mL
Tipo di chiusura Screw Top
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for leak-proof grinding
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vibromulino MM 400
Materiale Zirconium Oxide
Dimensione particelle 6 mm
Volume campione (sistema imperiale) 0.5 oz.
Volume campione (sistema metrico) 15 mL