Learn More
RETSCH Sfere di macinazione con mulino planetario a sfere PM 100
Codice prodotto. p-3040338 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Agata
Zirconium Oxide
Diametro (sistema metrico):
0.2 cm
0.3 cm
1 cm
2 cm
Da utilizzare con (applicazione):
Ideal for colloidal milling
Ideal for standard grinding
Per macinazione standard
Dimensione della confezione:
500g
Pezzo
Codice prodotto. 11797044
Marca: RETSCH 22.455.0011
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Retsch PM 100 and PM 200 Planetary Ball Mills
  • In assorted diameters and materials
  • Smaller balls offered for colloidal milling
Specifica
Product Type Sfera di macinazione
Capacità (sistema imperiale) 4.05 oz.
Capacità (sistema metrico) 120 ml
Diametro (sistema imperiale) 0.11 in.
Diametro (sistema metrico) 0.3 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for colloidal milling
Da utilizzare con (apparecchiatura) PM 100 and PM 200 planetary ball mill
Materiale Acciaio inox
Peso (sistema imperiale) 1.1 lb.
Peso (sistema metrico) 0.5 kg