Learn More
RETSCH PM 100 Planterary Ball Mill Grinding Jars
Codice prodotto. 10275892 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Zirconium Oxide
Capacità (sistema imperiale):
1.69 once
4.22 oz.
8.45 once
16.9 oz.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10275892
Marca: RETSCH 01.462.0223
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specially designed for extreme working conditions such as long-term trials, wet grinding, high mechanical loads and maximum speeds as well as mechanical alloying
For use with Retsch PM 100 and PM 200 Planetary Ball Mills.
  • Safe, nonslip seating with built-in anti-rotation device and conical base centering
  • With O-ring for gastight and dustproof seal
  • Lid is easy to grip and open
Specifica
Product Type Grinding Jar
Capacità (sistema imperiale) 8.45 once
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for extreme working conditions such as long-term trials, wet grinding, high mechanical loads and maximum speeds as well as mechanical alloying
Da utilizzare con (apparecchiatura) PM 100 and PM 200 planetary ball mill
Include Nonslip seating, built-in anti-rotation device, conical base centering, O-ring, dustproof seal
Materiale Acciaio inox