Learn More
RETSCH Safe-Lock Reaction Vials
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Capacity: 2mL
- Sold 1000/Pk.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 mL |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.54 dr. |