Learn More
RETSCH Test Sieves - 13 Mesh or Less
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Dimensions: 8 dia. x 2 in.D (20.3 x 5cm)
Compliance
Meet ASTM E11
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema imperiale) | 2 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 5.08 cm |
| Dimensione del poro | 37.5 mm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ISO 3310 |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 8 in. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Standard Tyler | 1.5 Mesh |
| Standard USA | No. 1.5 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, Metals powders, Minerals, nuts, Plastics, sand, seeds, soils, washing powder etc. |
| Vedi altri risultati |