Learn More
RETSCH Test Sieves - 13 Mesh or Less
Codice prodotto. 10418161 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
1.7 mm
2 mm
2.36 mm
2.8 mm
3.35 mm
4 mm
4.75 mm
5.6 mm
6.3 mm
6.7 mm
8 mm
9.5 mm
11.2 mm
12.5 mm
13.2 mm
16 mm
19 mm
22.4 mm
26.5 mm
31.5 mm
37.5 mm
45 mm
50 mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10418161
Brand: RETSCH 60.150.016000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Stainless steel with wire gauze
Dimensions: 8 dia. x 2 in.D (20.3 x 5cm)
Compliance
Meet ASTM E11
Specifications
Profondità (sistema imperiale) 2 in.
Profondità (sistema metrico) 5.08 cm
Dimensione del poro 16 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ISO 3310
Diametro (sistema imperiale) esterno 8 in.
Materiale Stainless Steel
Standard Tyler 1 Mesh
Standard USA No. 1.25
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, Metals powders, Minerals, nuts, Plastics, sand, seeds, soils, washing powder etc.
Diametro (sistema metrico) esterno 8 in.
Screen Size 1.25 Mesh
Mesh Material Stainless Steel
Sieve Number 1.25