Learn More
RETSCH Test Sieves - 14 Mesh or Greater
Codice prodotto. 10523342 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
106 μm
1.18 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10523342
Marca: RETSCH 60.150.000710
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless steel with wire gauze
Specifica
Profondità (sistema imperiale) 2 in.
Profondità (sistema metrico) 5.08 cm
Dimensione del poro 710 μm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità ASTM E11
Diametro (sistema imperiale) esterno 8 in.
Materiale Stainless Steel
Standard Tyler 25 Mesh
Standard USA No. 25
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, Metals powders, Minerals, nuts, Plastics, sand, seeds, soils, washing powder etc.
Diametro (sistema metrico) esterno 8 in.
Mesh Material Stainless Steel