Learn More
RETSCH Test Sieves - 14 Mesh or Greater
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
106 μm
1.18 mm
125 μm
1.4 mm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Profondità (sistema imperiale) | 2 in. |
| Profondità (sistema metrico) | 5.08 cm |
| Dimensione del poro | 150 μm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | ASTM E11 |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 8 in. |
| Materiale | Stainless Steel |
| Standard Tyler | 100 Mesh |
| Standard USA | No. 100 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, Metals powders, Minerals, nuts, Plastics, sand, seeds, soils, washing powder etc. |
| Vedi altri risultati |