Learn More
RETSCH Mulino centrifugo ZM 200 Ultra, rotori a pressione
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Tipo:
12 denti in acciaio inox - materiali di grana media
24 Tooth SS Push Fit
6 Tooth Rotor
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Accessory for use with ZM 200 Ultra Centrifugal Mill
- Wear resistant coating
Specifica
Specifica
| Materiale | Acciaio inox |
| Tipo | 24 Tooth SS Push Fit |
| Velocità max | Da 6000 a 18000 gir/min |
| Max. Tube Diameter | 9.9 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mulino centrifugo |