Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Centrifugal Mill: Distance Sieves
Codice prodotto. 10852061 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.01 in. (0.50 mm)
0.08 mm
0.12 mm
0.20 mm
0.25 mm
0.75 mm
1.50 mm
4.0 mm
Stile pori:
Foro Conidur
Foro trapezoidale
Round holes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10852061
Marca: RETSCH 03.647.0254
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per materiali sensibili alla temperatura
Specifica
Product Type Setaccio distanziato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mulino centrifugo ZM200 Ultra
Materiale Stainless Steel
Dimensione del poro 0.12 mm
Stile pori Foro trapezoidale