Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Centrifugal Mill: Distance Sieves
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.01 in. (0.50 mm)
0.08 mm
0.12 mm
0.20 mm
0.25 mm
0.75 mm
1.50 mm
4.0 mm
Stile pori:
Foro Conidur
Foro trapezoidale
Round holes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Setaccio distanziato |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mulino centrifugo ZM200 Ultra |
| Materiale | Stainless Steel |
| Dimensione del poro | 0.25 mm |
| Stile pori | Foro trapezoidale |