Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Centrifugal Mill: Ring Sieves
Codice prodotto. 11702513 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Stainless Steel
Wear-resistant Stainless Steel
Dimensione del poro:
0.003 in. (0.08 mm)
0.01 in. (0.50 mm)
0.01 in. (0.50 mm)
0.029 in. (0.75 mm)
0.03 in. (1.0 mm)
0.07 in. (2.0 mm)
0.08 mm
0.11 in. (3.0 mm)
0.12 mm
0.20 mm
0.23 in. (6.0 mm)
0.25 mm
0.75 mm
1.0 mm
1.50 mm
2.00 mm
2.0 mm
3.0 mm
3.00 mm
4.0 mm
5.0 mm
5.00 mm
6.0 mm
Stile pori:
Fori trapezoidali
Foro Conidur
Foro trapezoidale
Round holes
Product Type:
Ring Sieve with Reinforced Rim
Setaccio ad anello
Unit Size:
Pezzo
Product Code. 11702513
Brand: RETSCH 03.647.0262
Setacci in acciaio inox per il mulino centrifugo ZM200 Ultra
Specifications
Product Type Ring Sieve with Reinforced Rim
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mulino centrifugo ZM200 Ultra
Materiale Wear-resistant Stainless Steel
Dimensione del poro 0.20 mm
Stile pori Foro trapezoidale