Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Centrifugal Mill: Ring Sieves
Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Stainless Steel
Wear-resistant Stainless Steel
Dimensione del poro:
0.003 in. (0.08 mm)
0.01 in. (0.50 mm)
0.01 in. (0.50 mm)
0.029 in. (0.75 mm)
0.03 in. (1.0 mm)
0.07 in. (2.0 mm)
0.08 mm
0.11 in. (3.0 mm)
0.12 mm
0.20 mm
0.23 in. (6.0 mm)
0.25 mm
0.75 mm
1.0 mm
1.50 mm
2.00 mm
2.0 mm
3.0 mm
3.00 mm
4.0 mm
5.0 mm
5.00 mm
6.0 mm
Stile pori:
Fori trapezoidali
Foro Conidur
Foro trapezoidale
Round holes
Product Type:
Ring Sieve with Reinforced Rim
Setaccio ad anello
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Ring Sieve with Reinforced Rim |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mulino centrifugo ZM200 Ultra |
| Materiale | Wear-resistant Stainless Steel |
| Dimensione del poro | 1.50 mm |
| Stile pori | Foro trapezoidale |