Learn More
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets
Codice prodotto. 17871440 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Tipo:
Serialized Volumetric Pipet
Volumetric Pipet
Tempo del flusso min.:
8 sec.
Accuracy:
±0.006 mL
±0.01 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 17871440
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Available in either standard or serialized models.
  • Borosilicate glass
  • Volume accuracy marked on each pipet
  • Permanent amber markings
  • Tuf-Temp™–treated tempered tips reduce chipping
Order Info
All pipets are available as PersonaPet™ personalized pipets.
Specifica
Accuracy ±0.01 mL
Calibrato Yes
Certificazione/Conformità ASTM E969-95
Classe A
Materiale Borosilicate Glass
Graduato
Colore graduazione Amber
Tempo del flusso min. 8 sec.
Stile punta Tuf-Temp™ treated
Volume (sistema imperiale) 0.1 oz.
Colore Black
Volume (sistema metrico) 3 mL
Tipo Volumetric Pipet
Monouso Reusable