Learn More
3M™ Inserti auricolari riutilizzabili
Click to view available options
Corded:
Corded
Uncorded
Modello:
1261
1271
Dimensione della confezione:
300 paia
Descrizione
- Ottieni una protezione acustica comoda e duratura con gli inserti auricolari 3M™ Serie 1200.
- Questi inserti auricolari riutilizzabili riducono i livelli di rumore fino a 25 dB e sono collaudati e approvati secondo la norma EN 352-2.
- Sono realizzati in morbido e resistente elastomero termoplastico (TPE). La forma a tripla flangia appositamente progettata è rastremata per adattarsi alla maggior parte delle dimensioni del condotto uditivo, offrendo una vestibilità comoda e sicura. Il design con presa per le dita rende l'inserimento e la rimozione un processo semplice, comodo e igienico.
- Sono dotati di una robusta custodia con clip da cintura, che aiuta a mantenere gli inserti auricolari igienici e ne previene la perdita.
- Gli inserti auricolari 3M™ 1261 sono disponibili come versioni con sonda per l'uso con il sistema di validazione 3M™ E-A-RFit™.
Specifica
Specifica
| Size | Regular |
| Modello | 1261 |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 26 dB |
| Corded | Uncorded |
| Plug Shape | Flanged |
| Monouso | Reusable |
| Metal Detectable | No |
| Dielectric | No |
| Mounting | No |