Learn More
3M™ Maschera pieno facciale in silicone/elastomero termoplastico serie 6000
Codice prodotto. p-8006618
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10238294
Marca: 3M™ 7100015052
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Offers lightweight comfort and ease of use. 3M™ 6000 Series Reusable Full Face Mask Respirators have the 3M Bayonet Connection System, enabling connection to a broad range of twin lightweight filters to protect against gases, vapours and particulates.
  • Large lens for wide field of view and excellent visibility
  • Well-balanced design with silicone face seal for greater comfort and durability
  • Unique center adapter directs exhaled breath and moisture downward, reducing valve debris and facilitating quick and easy cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 136:1998 (Class 1)
Tipo di collegamento Bayonet
Colore Dark Gray
Materiale Silicone, Thermoplastic Elastomer
Product Type Reusable Full Face Mask Respirator
Size Large
Tipo di maschera completa Full
Da utilizzare con (applicazione) For construction applications
Da utilizzare con (apparecchiatura) 200 series filters and 600 series cartridges
Stile dell'imbragatura 4-point
Include Bayonet connection, double gasket, phonic membrane, four-point head strap
Tipo di lente Polycarbonate Visor
Materiale (lente) Polycarbonate
Quantità 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 400 g