Learn More
3M™ Reusable Half Mask Respirator Kit A2P3 R
Codice prodotto. 15779797
Click to view available options
Size:
Medium
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15779797
Marca: 3M™ 7000061555
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
3M™ Reusable Half Mask Respirator Kit A2P3 R is a safe solution for common applications in industries such as agriculture, construction, and painting.
  • Ready to use respiratory kit with 3M™ Reusable Half Face Mask 7503L or 7503M and 3M™ Filters offering A2P3 R protection
  • Half mask with a soft silicone face piece for comfort
  • Bayonet connection fitting system to easily connect filters to mask
  • 3M™ Cool Flow™ Valve provides easier breathing and reduced heat and moisture build-up
  • Low profile, twin filter design half mask for a balanced secure fit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE Approved
Tipo di filtro A2P3 R
Product Type Half Mask Respirator Kit
Size Large
Include Half mask and filter