Learn More
Corning™ Reusable Plastic Volumetric Flask
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
:
Reusable Plastic Volumetric Flask
Specifica
Specifica
| Colore | Translucent |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Polypropylene |
| Include | Tapered PP stopper |
| Stile collo | Volumetric |
| Forma | Flat bottom |
| Monouso | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Classe | B |