Learn More
Labcon Reusable Racks For Centrifuge Tubes
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Colore:
Assorted
Blue
Green
Natural
Orange
Purple
Red
White
Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura):
15 mL Centrifuge, 5 mL Snap Cap Tubes
50 mL Centrifuge Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Designed to hold Labcon™ tubes specifically, but may fit other brands of centrifuge tubes.
- Holds (25) 15 or 50 mL Conical Centrifuge Tubes
- Includes Numbered Wells
- Racks Lock Together To Form Work Stations
- Replaces Disposable Polystyrene Foam Racks
- Made of Polypropylene
- Freezable to -80°C
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Include | Racks |
| Product Type | Test Tube Rack |
| Matrice | 25 |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Purple |
| Capacità | 25 Tubes |
| Materiale | Polypropylene |
| Sovrapponibile | Sì |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 50 mL Centrifuge Tubes |
| Vedi altri risultati |