Learn More
Bel Art™ Reusable Silica Gel Desiccant Bag
Codice prodotto. 17798588
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
350 g
1000 g
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17798588 350 g Pezzo
30193425 1000 g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17798588 Fornitore Bel Art™ N. del fornitore F420450350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.50€
    24.74€ / pezzi 1
    Risparmia 13.76€
    35% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Convenient, easy to handle packs filled with moisture absorbing silica gel beads are available in multiple sizes to fit most desiccators.
  • Durable microfiber bag securely contains beads eliminating the risk of leakage and is unaffected by moisture
  • Indicator dot changes from blue when dry to pink when moist to easily identify when recharging is needed
  • Saturated gel can be regenerated by microwaving bag for 6 minutes
  • May be regenerated repeatedly without degradation
  • Arrives individually sealed in moisture-proof pouch
  • Available in multiple sizes to fit most desiccators
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 5 cm
Descrizione Durable Microfiber Pouch
Materiale Silica Gel
Altezza (sistema metrico) 19 cm
Altezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Capacità (sistema metrico) 350 g
Capacità (sistema imperiale) 0.75 lb.
Product Type Desiccant Bag