Learn More
Masterflex™ Reusable White Acetal Copolymer Hose Clamp
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.23 x 0.26 in. Tubing I.D.
0.35 x 0.39 in. Tubing I.D.
0.40 x 0.45 in. Tubing I.D.
0.51 x 0.59 in. Tubing I.D.
0.61 x 0.70 in. Tubing I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Specifica
Specifica
| Materiale | Acetal Copolymer |
| Da utilizzare con | 0.23 x 0.26 in. Tubing I.D. |
| Quantità confezione | 100 Pack |
| Colore | White |
| Product Type | Hose Clamp |