Learn More
RUBIS Pinzette ad azione inversa
Codice prodotto. p-9691002
Encompass_Preferred
Click to view available options
Stile punta:
Punta piatta/arrotondata
Punta sottile appuntita
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11743426
Marca: RUBIS OR
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Pinzette ad azione inversa - SS antimagnetiche/antiacide
  • Pinzette ad azione inversa
  • Pinzette ad alta precisione
  • 100% Made in Svizzera
  • Premi per aprire
  • Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
  • Allineamento perfetto
  • Molto affidabile
  • Progettato per applicazioni a uso prolungato
Specifica
Stile punta Punta sottile appuntita
Lunghezza (sistema imperiale) 4.52 in.
Materiale Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Product Type Pinzette ad azione inversa
Quantità (N. per custodia) 1 ciascuno
Tipo Pinzette autobloccanti
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.