Learn More
Fisherbrand™ Reverse Osmosis Membrane with Housing
Codice prodotto. 15449669 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Accu500 10/20L
Accu500 15/30L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15449669
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Deionizes tap water and filters out particles for laboratory procedures. Fisher Scientific™ Reverse Osmosis Membrane with Housing is for use with the Accu500 Ultrapure Water System.
  • For use with Accu500.
  • Two sizes: 10L / 20L or 15L / 30L
  • Removes particles, ions, and organics from tap water
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accu500 15/30L
Tipo Reverse Osmosis Membrane
Include Housing