Learn More
Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks with Lid
Store samples securely and rapidly identify them with this reversible microtube rack with lid, which features a low-profile design with an alphanumeric grid.
21.05€ - 272.00€
Specifica
Descrizione | Reversible Microtube Rack |
---|---|
Capacità | Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL) |
Materiale | Recycled Plastic |
Sovrapponibile | Yes |
N. per custodia | 12 Racks |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10757902
|
Thermo Scientific™
8601 |
Fluorescent Green, Fluorescent Orange, Fluorescent Pink, Purple |
270.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10320311
|
Thermo Scientific™
8660 |
Pink |
272.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10579052
|
Thermo Scientific™
8670 |
Fluorescent Orange |
21.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15282849
|
Thermo Scientific™
8680 |
Fluorescent Green |
263.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10578862
|
Thermo Scientific™
8640 |
Purple |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11580105
|
Thermo Scientific™
8650 |
Giallo |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12328182
|
Thermo Scientific™
8600-11 |
Blue, Green, Red, Yellow |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11761253
|
Thermo Scientific™
8620-11 |
Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11771253
|
Thermo Scientific™
8630-11 |
Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11791253
|
Thermo Scientific™
8690-11 |
Red |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Store samples securely and rapidly identify them with Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks with Lid. These racks feature a stable, low-profile design with an alphanumeric grid.
- Hold 0.2mL tubes on one side, 0.5mL tubes on the other
- Lid protects samples and allows stacking
- 100% recycled plastic
- Several colors available
Specifica
Reversible Microtube Rack | |
Recycled Plastic | |
12 Racks |
Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL) | |
Yes |