missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reversine, MedChemExpress

Codice prodotto. 16448737
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16448737

Marca: Medchem Express HY14711

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Reversine is a novel class of ATP-competitive Aurora kinase inhibitor with IC50s of 400, 500 and 400 nM for Aurora A, Aurora B and Aurora C, respectively.

Reversine is a novel class of ATP-competitive Aurora kinase inhibitor with IC50s of 400, 500 and 400 nM for Aurora A, Aurora B and Aurora C, respectively.

Specifica

Materiale o nome chimico Reversine
Forma fisica Solid
CAS 656820-32-5
Colore Light Green
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H27N7O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : 20 mg/mL (50.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(NC2=CC=C(N3CCOCC3)C=C2)=NC(NC4CCCCC4)=C5C(NC=N5)=N1
Molecular Weight (g/mol) 393.49
Peso formulazione 393.49
Percent Purity 99.22%
Grado Research
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato