Learn More
Fisherbrand™ RF3000 Nose Cone
Codice prodotto. 12934417 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
Blue
Codice prodotto. 12934417
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stabilizes pipets while dispensing. Fisherbrand™ RF3000 Nose Cone and can be used with an adapter for smaller volumes and thinner pipets.
  • For use with RF3000™ Pipet Controller
  • Autoclavable
  • Available in Blue
  • Fits an adapter to stabilize smaller volumes and thinner pipets (separate purchase)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Colore Assorted
Da utilizzare con RF3000, RF1000, Manual Controllers
Tipo Nose Cone
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting
Da utilizzare con (apparecchiatura) RF3000™ Pipet Controller
Quantità 5/Pk.