Learn More
Rhenium, 1% on 2.5mm alumina spheres, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15472827
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
Codice prodotto. 15472827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 047023.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Rhenium
Nota nome 1% on alumina spheres, 2.5mm alumina spheres
CAS 7440-15-5
Forma fisica Spheres
Quantità 250 g
Formula molecolare Re
Numero MDL MFCD00011195
Sinonimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
InChI Key WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Re]
IUPAC Name rhenium
Molecular Weight (g/mol) 186.21
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882