Learn More
Rhenium(VII) oxide, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11301109
Click to view available options
Quantità:
2 g
50 g
Dimensione della confezione:
2g
50g
Codice prodotto. 11301109
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011339.04
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Moisture Sensitive; Sublimation temperature/start: 250°C (482°F) | CAS: 1314-68-7 | O7Re2 | 484.407 g/mol
Rhenium(VII) oxide acts as a precursor to methylrhenium trioxide, organorhenium oxides which catalyze olefin oxidation, metathesis and other transformations. It is used as a reagent for dehydrations and rearrangements of allylic alcohols, oximes and amides, oxidative cyclizations, alkene metathesis and formation of bisperoxyacetals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1314-68-7
Formula molecolare O7Re2
Molecular Weight (g/mol) 484.407
Numero MDL MFCD00011199
InChI Key NBGOSNNAAHDRLK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhenium heptoxide, rhenium vii oxide, re2o7, dirhenium heptoxide, dirhenium heptaoxide, rhenium oxide re2o7, trioxo-trioxorheniooxy rhenium, trioxo trioxorheniooxy rhenium, rhenium vii oxide-re, rhenium vii oxide trace metals basis
PubChem CID 123106
IUPAC Name trioxo(trioxorheniooxy)rhenium
SMILES O=[Re](=O)(=O)O[Re](=O)(=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 360°C
Materiale o nome chimico Rhenium(VII) oxide
Punto di fusione 297°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 2 g
Intervallo percentuale saggio 99.99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol.
Peso formulazione 484.4
Odore Odorless
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Yellow powder
Densità 6.103 g/cm3 at 20°C